Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sorbentes-hplc"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/12/18945312.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (BAKR7025-00)
Fornecedor:  Avantor Performance Materials
Referência do fornecedor: 7025-00
Descrição:   Packings for low pressure preparative and flash chromatography. These packings are chemically stable from pH 2 - 8,5. They are not damaged by the use ...
UOM:  1 * 100 g
Fornecedor:  Avantor Performance Materials
Referência do fornecedor: 3402-01
Descrição:   4–10 mesh. Indicating. Lot analysis on label.
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  Avantor Performance Materials
Referência do fornecedor: 7179-05
Descrição:   BAKERBOND®, Silica based Reverse phase media, 15 µm, 300 Å
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3