Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
suplementos-e-aditivos-para-microbiologia
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/27/18989527.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRC928320NL)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O isolamento de microrganismos requer frequentemente o uso de meios seletivos. O uso de suplementos liofilizados assegura uma preparação de meios padr...
UOM:  1 * 10 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os suplementos estão disponíveis em frascos, cada um contendo agentes antimicrobianos suficientes para completar 500 ml de meio, exceto indicação...
Código de Artigo: (NEOG7351A)
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7351A
Descrição:   Tryptone is an enzymatic digest of casein for use in preparing microbiological culture media in a laboratory setting.
UOM:  1 * 500 g
Código de Artigo: (NEOG7680A)
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7680A
Descrição:   Peptone S, ultra-filtered is a papaic digest of soybean meal, which has been ultra-filtered for use in microbiological culture media where improved fi...
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Descrição:   Yeast extract is an autolysate of yeast cells used in preparing microbiological culture media in a laboratory setting.
Código de Artigo: (NEOG7203A)
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7203A
Descrição:   Dextrose is used in preparing microbiological culture media in a laboratory setting.
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7178C
Descrição:   Bacteriological agar is a solidifying agent for use in preparing microbiological culture media in a laboratory setting. Recommended for clinical appli...
UOM:  1 * 10 kg
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Descrição:   XLT4 supplement, Aplicação: Salmonella
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima