Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "peptonas-e-agar-para-microbiologia"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/16/18989316.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os ingredientes usados para preparar meios de cultura são muito importantes porque, em última instância, os resultados dependem da qualidade destes co...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   AMRESCO is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for Molecular Biology, Life Sciences, Proteomics, Clinical and Histol...
Código de Artigo: (ALFAH26769.36)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: H26769.36
Descrição:   Yeast extract, 500 g
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Descrição:   Agar, Select is recommended for clinical applications, auxotrophic studies, bacterial and yeast transformation studies, and bacterial molecular geneti...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4