  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "antibioticos-e-antimicoticos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRC0319-25MU)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Polymyxin B sulphate
UOM:  1 * 25 Mu
Código de Artigo: (ALFAJ62790.06)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: J62790.06
Descrição:   Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.
UOM:  1 * 5 g
Código de Artigo: (EDQMP2400000)
Fornecedor:  EDQM
Referência do fornecedor: P2400000
Descrição:   Polymyxin B sulphate
UOM:  1 * 25 mg
Código de Artigo: (EHERC10418000)
Fornecedor:  EHRENSTORFER GMBH
Referência do fornecedor: C10418000
Descrição:   Bacitracin
UOM:  1 * 0,25 g
Código de Artigo: (EHERC17900500)
Fornecedor:  EHRENSTORFER GMBH
Referência do fornecedor: C17900500
Descrição:   Vancomycin hydrochloride
UOM:  1 * 0,1 g
Código de Artigo: (EDQMV0045000)
Fornecedor:  EDQM
Referência do fornecedor: V0045000
Descrição:   Vancomycin hydrochloride
UOM:  1 * 100 mg
Código de Artigo: (EHERC16283000)
Fornecedor:  EHRENSTORFER GMBH
Referência do fornecedor: C16283000
Descrição:   Polymyxin B sulphate
UOM:  1 * 0,1 g
Código de Artigo: (PROOICRS0218)
Fornecedor:  PROMOCHEM
Referência do fornecedor: ICRS0218
Descrição:   Bacitracin zinc salt
UOM:  1 * 200 mg
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima