Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "corantes-para-electroforese"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/86/18945186.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRCN391-0.5ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   EZ-Vision® In-Gel Solution is a non mutagenic, non toxic fluorescent DNA dye that is used as an in-gel or post-run stain to visualise DNA in agarose g...
UOM:  1 * 0,5 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Bromothymol blue ACS
Código de Artigo: (VWRC0298-50G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Used to stain glucosaminoglycans and other acidic polysaccharides in tissue samples. Also used as a bacterial stain.
UOM:  1 * 50 g
Código de Artigo: (VWRC0449-25G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 - 4,6).
UOM:  1 * 25 g
Código de Artigo: (VWRC0615-25G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Commonly used stain for the detection of protein bands following electrophoresis.
UOM:  1 * 25 g
Fornecedor:  BIOTIUM INC.
Referência do fornecedor: 41003
Descrição:   GelRed™ e GelGreen™ são corantes de fluorescentes de ácidos nucleícos em gel, que aliam uma sensibilidade elevada a baixos níveis de toxicidade e a um...
UOM:  1 * 0,5 ml
Código de Artigo: (EDVO608)
Fornecedor:  EDVOTEK EUROPE LTD
Referência do fornecedor: 608
Descrição:   SYBR Safe® is a DNA stain that fluoresces with a bright green color when excited with UV light. Like Ethidium Bromide, SYBR Safe® binds specifically t...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7