  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "reagentes-de-blotting"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/58/18944958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (GEHE17-6003-19)
Fornecedor:  GE HEALTHCARE
Descrição:   The appearance of streaks that distort 2-D electrophoresis maps is a common problem, occurring most frequently when running gels that contain regions ...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Descrição:   SuperSignal® West Pico chemiluminescent substrates use an enhanced chemiluminescence to obtain exceptional sensitivity and signal duration.
UOM:  1 * 1 l
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 2  de 2