Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "marcadores-de-peso-molecular"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/65/18989565.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRCM03-01)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O marcador de ADN de 1 kbp é ideal para determinar o tamanho do ADN bicatenário dentro da gama de 1 kbp a 10 kbp. A escada é composta p...
UOM:  1 * 250 µl
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Marcador de peso molecular para proteínas de gama média/alta, sete bandas de 14,4 a 97,4 kDa. O tamanho de 200 µl proporciona material sufic...
UOM:  1 * 200 µl
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Marcador de peso molecular para proteínas BlueStep™, gama baixa, pré-corado, seis bandas de 19,0 a 120,0 kDa. As bandas pré-coradas são transferi...
UOM:  1 * 0,5 ml
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3