Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "electrodos-solucoes-enchimento"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/77/18945177.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A solução de KCl 3M também pode ser utilizada como uma solução para armazenamento de elétrodos.
Código de Artigo: (HACH4447169)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 4447169
Descrição:   Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (HACHLZW9509.99)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: LZW9509.99
Descrição:   Electrolyte solution (KCl 3M), 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Código de Artigo: (HACHLZW9811.99)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: LZW9811.99
Descrição:   Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
UOM:  1 * 25 ml
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 2318069
Descrição:   Chloride ionic strength adjustor (ISA) buffer powder pillows
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  THERMO ORION
Descrição:   Filling solutions for pH and reference electrodes.
Fornecedor:  THERMO ORION
Descrição:   Ionic strength adjustors are used for analysis with ion selective electrodes, and special reagents are used with some ion selective electrodes.
Fornecedor:  THERMO ORION
Descrição:   These solutions are specially formulated to work with the recommended ion selective electrodes and prevent electrode interferences from filling soluti...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 8