  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "laminas-de-microscopio"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/26/18989526.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Lâmina de microscópio, VWR®, Vidro, W × D × H (mm): 76×26×1, Dimensões (C×L): 76×26 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas lâminas de microscópio são fornecidos com um revestimento ligeiramente opaco de cores diferentes.
Código de Artigo: (VWRI631-0116)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas lâminas, lavadas e polidas, oferecem um resultado de alta qualidade.
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Frosted microscopy slide, VWR®, branco
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Estas lâminas são foscas de um lado ou em ambos os lados. Também podem ser planas.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5