Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
reagentes-de-acidos-nucleicos
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/98/18989598.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRCAC110)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Para a digestão por enzimas durante a preparação de ADN e ARN. A OB protéase e a proteinase K oferecem uma ampla especificidade de substrato com eleva...
UOM:  1 * 30 mg
Código de Artigo: (VWRC733-1361)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O estimulante de betaína é especialmente eficaz quando é usado com regiões muito ricas em G/C ou amostras com um grau elevado de estruturas secundária...
UOM:  1 * 5 ml
Fornecedor:  GE HEALTHCARE
Referência do fornecedor: 25-6601-24
Descrição:   illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ HY DNA Amplification Kit offers highly efficient and representative whole-genome amplification with 40 to 60 μg yiel...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  ZYGEM
Descrição:   prepGEM® DNA extraction kits have been developed to provide a rapid, reliable, and economical solution to DNA extraction. The kits use a single tube p...
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   Hypoosmolar for eukaryotes, 100 ml 1 * 100 ml
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   [EN]ELECTROFUSION BUFFER, ISOOSMOLAR (FI 1 * 100 ml
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6