Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "electroforese-tampoes"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/52/18989352.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRCK872-500ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   For transfer of protein to membranes for sequencing or blotting.
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Tampão de corrida para Laemmli SDS-PAGE.
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRC0251-2PK)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um pó de Tris-Glicina pre-misturado para preparação de corrida de Laemmli SDS_PAGE. A embalagem de 40 L prepara 40 Litros de solução 1X Tris-glicina (...
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRC0788-2PK)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Wash buffers ideal for use in applications such as Western blotting and ELISA. Prevent high background by effectively removing unbound reagents.
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRCE404-100TABS)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Pre-measured tablets for convenient preparation of 1X PBS solution, pH 7,3 - 7,5.
UOM:  1 * 1 UN
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Concentrado de PBS irradiado, adequado para uso em lavagem de células após diluição
UOM:  1 * 10 l
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6