Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "padroes-para-analise-ambiental"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/96/18945196.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  PROMOCHEM
Referência do fornecedor: ERM-CC135
Descrição:   BRICK WORKS SOIL - EXTRACTABLE METALS 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Fornecedor:  PROMOCHEM
Descrição:   This reference standard is intended primarily for use in the analysis of soils, sediments and other materials of a similar matrix.
Fornecedor:  PROMOCHEM
Descrição:   TOYTEST scheme used to monitor the laboratory analysis against the toy safety standards.
Código de Artigo: (HACH2257310)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 2257310
Descrição:   For accuracy checks in formaldehyde determination.
UOM:  1 * 16 unid.
Código de Artigo: (PROOVHG-TOC1K-100)
Fornecedor:  PROMOCHEM
Referência do fornecedor: VHG-TOC1K-100
Descrição:   This standard solution is intended for use as a calibration and reference standard for total organic carbon (TOC).
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (HACH81042H)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 81042H
Descrição:   Standard solution for accuracy checks in total chromium determinations.
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  HACH
Descrição:   SPEC COLOR STANDARD FLUORIDE 0-2,0MG/L 1 * 4 unid.
Fornecedor:  PROMOCHEM
Referência do fornecedor: CIL-EDF-5184
Descrição:   CONTAMINATED SEDIMENT - ORGANIC CONT 1 * 10 g
UOM:  1 * 10 g
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 16
  1  2  Próxima