Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "padroes-de-condutividade"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/65/18945065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Traceable® Conductivity Standards are among the most accurate available. They are compatible with all makes of equipment, and can be used in lab or fi...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   SOLUCAO CALIBRACAO CONDUTIVIDADE 1 * 473 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Padrão KCl 1,41 mS/cm (0,01 mol/L) 1 * 1 l
Código de Artigo: (VWRC85645.260)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  PROMOCHEM
Descrição:   PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 147 µmhos/cm 1 * 500 ml
Fornecedor:  HACH
Descrição:   PADRAO CONDUTIVIDADE 1413 US/CM 1 * 125 ml
Fornecedor:  HACH
Descrição:   The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Código de Artigo: (HACH2974826)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 2974826
Descrição:   Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
UOM:  1 * 50 ml
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima