  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "hastes-de-dispersao"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/30/18945130.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Os elementos de dispersão descartáveis, feitos de plástico, são ideais para aplicações nas quais se deve eliminar a contaminação cruzada. Os elementos...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Tipo N: Os materiais em contacto com o suporte são de PTFE e aço inoxidável AISI 316L, adequados para solventes e substâncias abrasivas, podend...
Código de Artigo: (KINE11030062)
Fornecedor:  KINEMATICA
Descrição:   Dispersing element, PT-DA 12/2 EC-E123, para a unidade: PT 1200 E / PT 2500 E, Velocidade: 11,8 m/s, Estator / rotor Ø: 12 / 9 mm, Comprimento: 115 mm, Volume: 2 - 250 ml
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  KINEMATICA
Descrição:   Dispersing element, PT-DA 20/2EC-E192, para a unidade: PT 4000, Velocidade: 27 m/s, Estator / rotor Ø: 15 / 20 mm, Volume: 100 - 2500
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4