Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "recipientes-uso-geral"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/65/18989365.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Recipientes descartáveis em conformidade com a diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS/CEM/97) e com as normas UNI EN 892. Feitos a partir de ...
UOM:  1 * 120 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Recipiente para amostras, cónico, VWR®, Com tampas de encaixe rápido, PP, Redondo, Capacidade: 200 ml, Altura: 88 mm, Tampa encaixável separada, Ø do topo/Ø do fundo: 62/54 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sample container, VWR®, Com tampa acoplada, PP, Redondo, Capacidade: 50 ml, Ø ext.: 31 mm, Altura: 78 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Recipiente para amostras, cónico, 120 ml de capacidade, VWR®, com tampas roscadas, PP, Esterilizado, Cor da tampa: vermelho, Embalagem: Indivual, Tampa montada
Código de Artigo: (VWRI216-0153)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP, com tampa roscada de HDPE.
UOM:  1 * 500 unid.
Código de Artigo: (VWRU25384-146)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 25384-146
Descrição:   Specimen container, VWR®, with screw cap, PP/PE, Round with flat bottom, Capacidade: 133 ml, Sterile, Tamanho da tampa: 57,15 mm, Embalagem: Bulk packed, peel pouches
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (VWRI216-1854)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, translúcido.
UOM:  1 * 600 unid.
Código de Artigo: (VWRU89009-666)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89009-666
Descrição:   HDPE, translucent
UOM:  1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima