  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "bombas-de-mao-a-vacuo"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/77/18989977.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (NALG6132-0020)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 6132-0020
Descrição:   Estas bombas robustas alcançam um vácuo parcial de 86 mbar muito fácil e rapidamente. O vácuo pode ser controlado só com o dedo indicador. O vácuo é d...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ENVXSC6131-0110)
Fornecedor:  ENVIRONMENTAL EXPRESS
Referência do fornecedor: SC6131-0110
Descrição:   Hand-operated vacuum pump for field filtrations of samples.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 2  de 2