Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "banhos-ultrassonicos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/64/18989964.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A limpeza por ultrassons tem sido um dos métodos mais eficientes para a eliminação de resíduos (contaminantes) de peças com geometria complexa tais co...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ultrasonic cleaners provide highly effective and efficient cleaning of laboratory glassware and instruments. All models feature a digital timer. Optio...
Código de Artigo: (VWRI142-6044)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A limpeza ultra-sónica penetra até mesmo em aberturas microscópicas para garantir uma limpeza total dos objectos tratados. Trata-se, assim, de um dos ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrição:   Estas unidades de ultra-sons dispõem da função "Sweep" comutável, recém-desenvolvida. Esta função garante uma distribuição homogénea do campo sonoro, ...
Fornecedor:  BRANSON
Descrição:   CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Fornecedor:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrição:   A série de ultra-sons Elmasonic P é ideal para todas as aplicações em laboratórios clínicos e analíticos e na produção industrial. Encontram-se dispon...
Código de Artigo: (BAND312)
Fornecedor:  BANDELIN-ELECTRONIC
Referência do fornecedor: 312
Descrição:   BANHO ULTRASSONICO RK 100 H - CAPACIDADE: 3L - FREQUENCIA: 35KHZ - POTENCIA DE SAIDA: 320W - POTENCIA TERMICA: 140W - DIMENSOES EXTERNAS: 260X160X250MM - DIMENSOES DA CUBA: 240X140X100MM - PESO: 3,6KG 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BAND3290)
Fornecedor:  BANDELIN-ELECTRONIC
Referência do fornecedor: 3290
Descrição:   BANHO ULTRASSONICO BACTOSONIC 14.2 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 8