Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "temporizadores-digitais"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/23/18945123.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU62344-641)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62344-641
Descrição:   Temporizador digital, quatro canais, Four channel, Traceable®, Capacidade de temporização: 100 h, Contagem para cima/para baixo: ↕, Exatidão: ±0,01 %, branco, W × D × H: 70×13×64 mm, Alarme: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 unid.
Descontinuado
Código de Artigo: (VWRU33501-420)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 33501-420
Descrição:   This versatile lab timer with chemical-resistant ABS plastic case counts up and down and features alarms. Suitable for signaling duration of virtually...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU23609-202)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 23609-202
Descrição:   This user-friendly and innovative 100-hour timer fulfills virtually every lab timing requirement. It has four countdown channels, a stopwatch channel,...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU62344-585)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62344-585
Descrição:   Digital timer, One channel, Traceable®, Capacidade de temporização: 100 min, Contagem para cima/para baixo: ↕, Exatidão: ±0,01 % (1 s), branco/preto, W × D × H: 63,5×12,7×57 mm, Alarme: +, Memória: -
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89140-548)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89140-548
Descrição:   This timer displays countdown time/count-up time and the time of day in both 12- and 24-hour format.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89369-164
Descrição:   This timer features extra large digits that allow for easy viewing from up to 18 m away.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU62344-778)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62344-778
Descrição:   This handy lab timer with LCD recalls original setting after counting down.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI609-0185)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Digital timer, One channel, VWR®, Capacidade de temporização: 100 min, Contagem para cima/para baixo: ↓, Exatidão: ±0,01 % (1 s), branco, W × D × H: 65×15×67 mm, Alarme: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 26
  1  2  3  4  Próxima