Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "cronometros-digitais"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/21/18945121.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI609-0212)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Cronómetro de quartzo com dígitos grandes em LCD.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI609-0139)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI609-0131)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These stopwatches are perfect for lab and plant use. They are housed in a water-resistant/shock-resistant or waterproof/shockproof ABS plastic case. W...
Código de Artigo: (VWRU62379-515)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62379-515
Descrição:   Cronómetro digitai, Jumbo digits, Traceable®, Contagem para cima/para baixo: ↑, Exatidão: ±0,001 %, cinzento, W × D × H: 76,2×12,7×63,5 mm, Alarme: +, Memória: -
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU62379-457)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62379-457
Descrição:   Extra-tough ABS plastic shockproof construction makes the unit ideal for lab and plant use.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Cronómetro digitai, Resistente à água, Traceable®, Capacidade de temporização: 24 h, Contagem para cima/para baixo: ↑, amarelo, W × D × H: 54×60×12,7 mm, Alarme: +
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU62344-898)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62344-898
Descrição:   Stopwatch with extra large display.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima