Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "agitadores-suspensos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/17/18989617.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agitadores de laboratório ideais para tarefas de agitação para quantidades de até 25l (VOS 40 digital) ou para tarefas intensivas de agitação até 40L ...
Código de Artigo: (VWRI441-0017)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este agitador suspenso, silencioso e económico, está indicado para as aplicações de mistura simples em laboratório, tais como o processamento de meios...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   These stirring blades can be used for aerating low viscosity media and homogenising solids in liquids.
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Fabricadas em aço inoxidável. Agitação suave, com o mínimo de turbulência.
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Fabricado em aço inoxidável. Empurram o material a misturar, da parte superior do recipiente para o fundo. Forças de corte locais.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 17
  1  2  3  Próxima