Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
incubadoras-com-agitacao
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/85/18989785.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agitadores de microplacas de incubação com controlo por microprocessador, que podem conter 4 microplacas ou 2 suportes para microtubos. A velocidade v...
Código de Artigo: (VWRI444-7084)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A função de agitação, com motor e magneto de operação contínua, mantém a velocidade definida, mesmo que haja variações de carga ou viscosidade. Plataf...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os agitadores orbitais com incubação/refrigerados 5000IR da VWR foram concebidos para várias aplicações de agitação e incubação, como culturas de célu...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Agitadores com incubadora concebidos para utilização segura sem supervisão em ambientes com temperatura controlada. As unidades têm um grande display ...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Agitador com incubadora de fácil utilização, que permite uma utilização sem supervisão num ambiente de temperatura controlada. A unidade tem um grande...
Código de Artigo: (BARNSHKE4450CC-1CE)
Fornecedor:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Referência do fornecedor: SHKE4450CC-1CE
Descrição:   Max Q™4450 combines incubated or refrigerated temperature with an orbital shaker. The model with analogue operating system has a DC motor and variable...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EPPE5385000.024)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 5385000.024
Descrição:   Eppendorf ThermoMixer® F1.5 is customised for 1,5 ml reaction vessels and Eppendorf ThermoMixer® FP is designed for plates. Units feature simple and i...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7