Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "agitadores"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/82/18989782.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU12620-908)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 12620-908
Descrição:   Agitador de plataforma basculante com design de baixo perfil para utilização em hottes de extração de gases e incubadoras. A base de alumínio fundido ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agitador resistente com controlo por microprocessador, ideal para aplicações de mistura com cargas pesadas, por exemplo, suspensões bacterianas, color...
Fornecedor:  HAVER & BOECKER
Descrição:   A série EML 200 oferece vários tipos de unidades. Todos os modelos são adequados para peneiros com um diâmetro de 50 a 203 mm, uma carga máxima d...
Código de Artigo: (VWRI444-0004)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agitador Vortex compacto indicado para recipientes pequenos individuais até 30 mm de diâmetro, como, por exemplo, tubos de ensaio, tubos de centrífuga...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Concebidos para acomodar múltiplos tubos de ensaio, suportes para tubos de ensaio, frascos ou cilindros. A acção de centrifugação é criada através da ...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ideais para aplicações de biologia molecular, lise celular mecânica e química, mistura de amostras de tecido, mistura de suspensões citogenéticas e ce...
Código de Artigo: (VWRI444-0145)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os agitadores basculantes com velocidade variável e inclinação ajustável proporcionam um controlo perfeito das condições de mistura. O movimento ondul...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89032-090)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89032-090
Descrição:   Agitadores para uso geral com controlo por microprocessador, ideais para aplicações de mistura básicas, técnicas de blotting, coloração e descoloração...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Próxima