Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "amostradores-de-produtos-solidos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/13/18989813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Produzidas em PS de alto impacto. Ferramentas descartáveis em plástico resistente para recolha de amostras e testes sensoriais, irradiadas e embaladas...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (BURK5382-0040)
Fornecedor:  BÜRKLE
Referência do fornecedor: 5382-0040
Descrição:   Amostrador para produtos fluidos a granel até aprox. 1 cm de diâmetro. Isto permite, por exemplo, a remoção de avelãs, misturas de chás, grãos ou arti...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   These all layer samplers have a robust all stainless steel construction and are suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly...
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   Sack Master BA, with bottle adapter, with 250 ml sampling bottle, stainless steel 316, Aplicação: Farmácia, Comprimento: 420 mm, Ø: 25 mm
Código de Artigo: (BURK5322-1300)
Fornecedor:  BÜRKLE
Referência do fornecedor: 5322-1300
Descrição:   De aço inoxidável ou de PP transparente, frascos de amostra de PE. Os amostradores QuickPicker são adequados para retirar mercadorias a granel diretam...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SAMP1220B-900)
Fornecedor:  Sampling Systems
Referência do fornecedor: 1220B-900
Descrição:   Stainless steel 316 pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SAMP7010A-01)
Fornecedor:  Sampling Systems
Referência do fornecedor: 7010A-01
Descrição:   MaxiCorer, de aço inoxidável 316, Profundidade imers.: 200 mm, Comprimento: 300 mm, Ø: 25 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (NASCB01334WA)
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Referência do fornecedor: B01334WA
Descrição:   Mipaw powder sampler is ideal for sampling powdered milk, flour, sand, cement, and similar products. Total length: 45.7 cm.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima