  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "colectores-de-amostra"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/64/18989764.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI331-0293)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Todos os dispositivos de amostragem são fabricados em polipropileno azul e são compostos por um frasco e uma pega de encaixar. Disponíveis com tampa a...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (PBIB13190)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Multi-sectored sampler, for the sampling of powders, pellets and friable materials which may become non homogeneous in bags at various levels. The mod...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PBIB5594)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sampler with tapered shape. Used for sampling solid and pasty products.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Dipper liquid sampler with valve operated by the centre rod. For immersion into cans, bottles, tanks, vats, etc. Centre rod with finger ring activates...
Código de Artigo: (VWRI331-0007)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As hastes extensíveis de enroscar são rigidas graças ao núcleo de aço e estão totalmente revestidas a PTFE. A unidade básica consiste num recipiente c...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   Amostrador de imersão para a remoção simples de amostras líquidas.
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   These stainless steel (18/8) dippers are suitable for use with most liquids.
Código de Artigo: (NASCB01096WA)
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Referência do fornecedor: B01096WA
Descrição:   This tank sampler is ideal to collect samples from specific depth. It is made up of two 1,53 m sections that screw together.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima