Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sistemas-de-monitorizacao-de-higiene"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/12/18989412.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Um teste rápido e simples para controlo de higiene de superfícies de trabalho. Campos de aplicação: indústria alimentar, áreas de preparação de alimen...
Código de Artigo: (BCTR64003-100)
Fornecedor:  BIOCONTROL
Referência do fornecedor: 64003-100
Descrição:   The MVP ICON ATP surface sampling device is designed for use with the MVP ICON Instrument for quality and HACCP-related monitoring of the environment....
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (BCTR63003-100)
Fornecedor:  BIOCONTROL
Referência do fornecedor: 63003-100
Descrição:   The FLASH® Rapid Protein Detection Test that detects protein residues left on food contact surfaces and helps minimize the risk of cross-contaminating...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (BCTR64004-100)
Fornecedor:  BIOCONTROL
Referência do fornecedor: 64004-100
Descrição:   The MVP ICON® ATP liquid sampling device allows users to quickly collect and measure ATP content of liquid samples, such as CIP rinse water, directly ...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (PURJ25-83004-PDBPW)
Fornecedor:  PURITAN MEDICAL PRODUCTS COMP
Referência do fornecedor: 25-83004-PDBPW
Descrição:   Sterile environment sampling kit pre-filled with 4,0 ml buffered peptone water used as a non-selective media for the pre-enrichment of Salmonella
UOM:  1 * 50 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5