Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "frigorificos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/28/18989728.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU47747-224)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 47747-224
Descrição:   VWR offers a complete line of specially designed and constructed explosion-proof and flammable material storage refrigerators, freezers, and combinati...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89239-066)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89239-066
Descrição:   The Reach-In refrigerator is factory balanced refrigeration system that holds for the best in food preservation. The unit features a stainless steel f...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89425-626)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89425-626
Descrição:   The freestanding under-counter laboratory freezer features a glass door, and is the ideal choice for laboratories and pharmacies requiring under-count...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   The swing door laboratory chromatography refrigerator features a natural refrigerant that is environmentally friendly. The R290 hydrocarbon refrigeran...
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89425-620
Descrição:   The VWR® general purpose freestanding undercounter laboratory refrigerator is the ideal choice for laboratories and pharmacies requiring undercounter ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Thes built-in undercounter laboratory refrigerators and freezers feature a front ventilation design for built-in applications between cabinetry.
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 10819-920
Descrição:   VWR Hazardous location (explosion-proof) refrigerator conforms to NFPA and OSHA hazardous locations Class 1, Division II, Group C and D. They do not a...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  LIEBHERR
Referência do fornecedor: CP4023
Descrição:   [EN]FRIDGE/FREEZER CP4023 288L A++ WHITE 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima