Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "refractometros-de-bancada"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/36/18944936.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (BELL44-501)
Fornecedor:  BELLINGHAM & STANLEY
Referência do fornecedor: 44-501
Descrição:   O Abbe 5 é um refractómetro económico, ideal para uso em estabelecimentos de ensino e laboratórios que requerem gamas de índices de refracção amplas o...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ATAGO
Descrição:   Os refractómetros RX-5000α são refractómetros digitais automáticos que podem definir a temperatura de medição internamente e que têm a capacidade de m...
Código de Artigo: (ATAG3921)
Fornecedor:  ATAGO
Referência do fornecedor: 3921
Descrição:   The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5,000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high ac...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ATAG3281)
Fornecedor:  ATAGO
Referência do fornecedor: 3281
Descrição:   The RX-5000 has similar features to the RX-a but does not have a built in thermostatic module.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ATAGO
Descrição:   Accurate digital refractometers featuring intuitive colour touch screen technology makes the RX-i range easy to use and navigate around the operating ...
Fornecedor:  ATAGO
Referência do fornecedor: 3263
Descrição:   Os refractómetros RX-9000α são refractómetros digitais automáticos que podem definir a temperatura de medição internamente e que têm a capacidade de m...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ATAG3561)
Fornecedor:  ATAGO
Referência do fornecedor: 3561
Descrição:   This refractometer is a compact model to be incorporated in piping of manufacturing plants, a liquid mixing apparatus or a washing apparatus to contin...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ATAGO
Referência do fornecedor: 3262
Descrição:   Os refractómetros RX-7000α são refractómetros digitais automáticos que podem definir a temperatura de medição internamente e que têm a capacidade de m...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima