Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "bombas"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As VCP 80 e VCP 130 podem ser usadas como bombas de vácuo e de pressão e estabelecem um padrão de utilização eficiente do vácuo. Use estas bombas para...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI181-0071)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Bombas de diafragma de cabeça dupla, de funcionamento a seco, para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Bombeiam, comprimem e dispensam sem con...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Gauge which displays answer in eight different units.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As séries de bombas peristálticas FASTLoad da VWR fornecem taxas de fluxo altamente precisas e reprodutíveis desde 0,8 ml/min até 1312 ml/min.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   The VP 10 Autovac self-regulated vacuum system is especially suitable for vacuum distillation. The pump system provides optimal and trouble-free solve...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI181-0067)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Bombas de diafragma de cabeça única de funcionamento em seco para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Bombeiam, comprimem e dispensam sem cont...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI181-4003)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As bombas PP 10 e PP 20 VWR® oferecem melhor desempenho e versatilidade com um design ultra-compacto e de manutenção reduzida. Estas bombas peristálti...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Bombas de diafragma de cabeça dupla e funcionamento em seco com um sistema de secagem automática integrado. Há uma grande variedade de aplicações em l...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 27
  1  2  3  4  Próxima