Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "pipetas-repetitivas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/29/18989729.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This adjustable dispenser features a digital readout.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O Stepper, em conjunto com as pontas de dispensação da VWR, é um sistema comprovado para a gama completa de volumes de dispensação de 1 a 5000&nb...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Esta pipeta foi concebida para a dispensação de fluidos contaminados e de líquidos voláteis. A aceitação exclusiva de pontas dispensadoras com êmbolo ...
Código de Artigo: (VWRU40000-260)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 40000-260
Descrição:   Repeating dispenser for quick, accurate, and easy repeat pipetting. Nine different tip sizes are available, for dispensing volumes ranging from 1 μl t...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   Esta pipeta permite uma pipetagem precisa de 1 μl a 50 ml e torna longas séries de pipetagem mais rápidas e fáceis. O líquido aspirado pode ser dispen...
Código de Artigo: (EPPE4982000.314)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 4982000.314
Descrição:   Dispensador manual, concebido para uma facilidade de uso, uma precisão e uma flexibilidade máximas em termos de selecção de volume e de substituição d...
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (BRND705110)
Fornecedor:  BRAND
Referência do fornecedor: 705110
Descrição:   Pipeta repetitiva ergonómica e durável, permitindo uma pipetagem em série rápida e fácil e, em conjunto com pontas PD (10 tamanhos diferentes, de...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BRND705002)
Fornecedor:  BRAND
Referência do fornecedor: 705002
Descrição:   O dispensador manual electrónico HandyStep® é controlado por um microprocessor para permitir a dispensação de volumes em série sem cansar o utilizador...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima