Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "estufas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/61/18374061.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estufa, Natural Convection Oven, 414005-109, Capacidade (l): 50, Tipo de convecção: Convecção natural, Limite de temperaturas (° C): Ambient +5...230, Flutuação da temperatura (tempo) (° C): ±0,6 at 100 °C, Variação de temperatura (espacial) (° C): ±1,8 at 100 °C, ±2,7 at 150 °C, Série de prateleiras (máx.): 2, Consumo de energia (W): 674, L×P×A (mm) internas: 370×350×420, L×P×A (mm) e×teriores: 647×535×733, Peso, cheio de LN2 (kg): 44
Código de Artigo: (VWRU414005-119)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 414005-119
Descrição:   Forced air ovens are ideal for demanding drying and heating processes that require precise temperature accuracy with temperature ranges between 70 to ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  MEMMERT
Descrição:   A gama da Generation 2012 dispõe de modelos de convecção natural e forçada com uma gama de temperaturas até +300 °C. Possibilidade de escolha entre do...
Fornecedor:  NABERTHERM GMBH
Descrição:   Muflas com aquecimento elétrico, ideais para utilização diária em laboratório. As unidades possuem exteriores de aço inoxidável texturizado resistente...
Fornecedor:  MEMMERT
Descrição:   Estufa, UF450TS, Capacidade (l): 449, Tipo de convecção: Convecção forçada, Limite de temperaturas (° C): 20...300, Carga máx. por prateleira (kg): 30, Série de prateleiras (máx.): 2 (8), Série de prateleiras (máx.): 2 (8), L×P×A (mm) internas: 1040×600×720, L×P×A (mm) e×teriores: 1224×784×1247, Peso, cheio de LN2 (kg): 213
Fornecedor:  THERMO SCIENTIFIC LED
Descrição:   Estufas de secagem a vácuo com câmaras de aço inoxidável, uniões de vácuo, tubos e válvula de esfera. As unidades foram concebidas para a secagem deli...
Fornecedor:  BINDER GMBH
Descrição:   Estufas de secagem a vácuo com câmaras interiores de aço inoxidável. Tanto o aparelho VD como o VDL são controlados por um microprocessador com dois p...
Fornecedor:  TECHNE
Referência do fornecedor: FHB1DE
Descrição:   Ideal para as técnicas de blotting em que proteínas ou ADN e ARN são imobilizadas em nylon ou filtros de nitrocelulose. A deteção da sequência pretend...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima