Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "moinhos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Este moinho efectua dois tipos de moagem: moagem por impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos, com batedor de aço inoxidável de alta q...
Código de Artigo: (IKAA1603600)
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Referência do fornecedor: 1603600
Descrição:   Este moinho de lotes com câmara de aço inoxidável é indicado para a moagem seca de substâncias rijas e quebradiças.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (IKAA4180000)
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Referência do fornecedor: 4180000
Descrição:   The Tube Mill control is a highly versatile small batch mill with disposable grinding chambers thereby eliminating the possibility of cross-contaminat...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (IKAA2836000)
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Referência do fornecedor: 2836000
Descrição:   Triturador universal de funcionamento contínuo, com accionamento potente. Ao utilizar as cabeças de moagem, o material processado passa através de uma...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Retsch GmbH
Descrição:   Os moinhos planetários pulverizam e misturam rapidamente materiais macios, semiduros a extremamente duros, quebradiços e fibrosos, sem desperdício de ...
Código de Artigo: (FRIT02.2000.00)
Fornecedor:  FRITSCH
Referência do fornecedor: 02.2000.00
Descrição:   Moinhos, Mortar Grinder, PULVERISETTE 2, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, Granulometria final (µm): 10 - 20, Dimensão do mat. a processar (mm): Up to 8, Tamanho máx. dos grânulos (entrada) (mm): Up to 8, Volume máx. da amostra (ml): Up to 190
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6