Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
luzes
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/79/18989479.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O foco do VisiLight® I-LED pode ser colocado num suporte, fixo num microscópio ou na parede.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89131-496)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89131-496
Descrição:   This UV lamp is used for many uses depending on wavelength of emitted UV light.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Fontes de de luz fria LED VisiLight® de alta potência são caracterizadas por terem acabamentos de uma qualidade superior. Graças à tecnologia LED ecol...
Código de Artigo: (UVPA95-0007-05)
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Referência do fornecedor: 95-0007-05
Descrição:   As lâmpadas UV portáteis são uma ferramenta útil e multiusos para o laboratório. Podem ser usadas com o suporte para lâmpada opcional, para permitir u...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (UVPA95-0072-07)
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Referência do fornecedor: 95-0072-07
Descrição:   O armário C-10 foi concebido para ser utilizado com lâmpadas UV compactas (4 W, como os modelos UVGL-15 ou UVGL-25, ou com lâmpadas UV portáteis (6 W)...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CAMAG
Descrição:   Lâmpadas UV com invólucro, particularmente indicadas para laboratórios TLC.
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   Rechargeable 6-watt 26P series lamps are available in three dual-tube models. The lamps are equipped with an internal gel based, lead-acid battery, wh...
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   Lâmpada UV, Tamanho de bolso, Mini lâmpada UV, onda longa, com tira de nylon, 159 × 25 ×56 mm, Para trabalho de campo, UVL-4, 4 W, 365 nm, W × D × H (mm): 159×25×56
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima