Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "termo-higrometros-digitais"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/22/18945122.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI620-0915)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este instrumento foi concebido para medir a temperatura e a humidade de frigoríficos e congeladores. Está indicado para utilização no processamento e ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI620-1673)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este termo-higrómetro digital apresenta três visualizações em simultâneo.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI620-1674)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este termo-higrómetro, sem fios, visível até 30 metros (433 Mhz) pode receber e apresentar dados de até três módulos remotos. Podem ser ligados a uma ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI620-1921)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Adequado para medições de rotina, monitorização a toda a hora, controlos de qualidade e requisitos experimentais críticos. Mostra as condições atmosfé...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Digital thermo-hygrometer with probe, Traceable®, −40…+104 °C; 10 - 95 % RH , 89×140×32 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Esta unidade apresenta contínua e simultaneamente a humidade relativa ambiente e as temperaturas. As alterações são indicadas em menos de 30 segundos ...
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 36934-164
Descrição:   Instrumento com sensor interno concebido para medir humidade relativa (RH) e temperatura.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   O termo-higrómetro testo 608-H1 standard mede continuamente a humidade, a temperatura e o ponto de condensação. O eficaz higrómetro 608-H2 com função ...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 19
  1  2  3  Próxima