Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
homogeneizadores-para-laboratorio
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/62/18989462.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Homogeneizador, Laboratory blender, Star-Blender™ Digital, ficha EU
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI710-0632)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Homogeneizador compacto e fácil de utilizar, para volumes de amostra de 50-400 ml, homogeniza eficazmente amostras sólidas ou líquidas em qualquer tip...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SEWA030010205)
Fornecedor:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Referência do fornecedor: 030010205
Descrição:   Homogeneizador, Laboratory blender, Stomacher® 3500 Jumbo, Velocidade das pás (min-1): 75 - 180 in steps of 5, UK/EU-plugs, Volume: 400 - 3500 ml
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Descrição:   Homogeneizador, Laboratory blender, Kit Stomacher® 400 Circulator, Velocidade das pás (min-1): 200/230/260 ±5, UK/EU-plugs, Volume: 80 - 400 ml
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4