Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "homogeneizadores"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/01/18989401.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Homogeneizador, Laboratory blender, Star-Blender™ Digital, EU-plug
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os pilões e os microtubos são fabricados de polibutileno tereftalato (PBT) numa sala branca de Classe 10.000, ISO Classe 7, M5.5. Concebidos para homo...
Código de Artigo: (VWRI431-0109)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Portátil, volume de processamento de 0,1 a 100 ml. Este homogeneizador ergonómico, leve e portátil é fácil de usar. Ideal para ensaios de proteínas RN...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI710-0632)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Homogeneizador compacto e fácil de utilizar, para volumes de amostra de 50-400 ml, homogeniza eficazmente amostras sólidas ou líquidas em qualquer tip...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Tipo N: Os materiais em contacto com o suporte são de PTFE e aço inoxidável AISI 316L, adequados para solventes e substâncias abrasivas, podend...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Modelo com suporte, volumes de processamento de 1 a 1500 ml.
O bloco de acionamento T-18 digital oferece uma vasta gama de velocidades de 3000 a ...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Modelo com suporte, volume de processamento de 1 a 2000 ml. O homogeneizador T25 é ideal para aplicações como a homogeneização de amostras de águas re...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Portátil, volume de processamento de 0,5 a 100 ml. Uma gama de velocidades alargada permite-lhe trabalhar a velocidades periféricas elevadas, mesmo co...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 31
  1  2  3  4  Próxima