Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "mantas-de-aquecimento"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/92/18989392.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Descrição:   MANTLE HEAT EMV V-SHAPE 500-1000ML EU/UK 1 * 1 unid.
Fornecedor:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Descrição:   Manta aquecimento EM2000/CE 2000ML EU/UK 1 * 1 unid.
Fornecedor:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Descrição:   Manta aquecimento com agitação 2l EU/UK 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Descrição:   Manta aquecimento CMU1000/CE 2 L, EU/UK 1 * 1 unid.
Fornecedor:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Descrição:   MANTA DE AQUECIMENTO MODULAR 500ML COM AGITADOR ELEMENTO AQUECEDOR DE TEMPERATURA MÁX. 220 °C VELOCIDADE DO AGITADOR MAGNÉTICO: 100 - 800 MIN-1 A UNIDADE BASE ACEITA QUALQUER UM DOS TRÊS CARTUCHOS INTERCAMBIÁVEIS: FRASCOS DE FUNDO REDONDO DE 250, 50 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (WINKWHG2000500SS)
Fornecedor:  WINKLER GMBH
Descrição:   MANTA DE AQUECIMENTO SERIE G2 500ML 230V 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6