Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
mobiliario
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/68/18945268.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU89522-622)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89522-622
Descrição:   These safety cabinets are designed to protect both laboratory personnel and the cabinet contents. Cabinets are available for flammables (yellow).
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As microbalanças e as balanças analíticas de desempenho elevado devem ser usadas num local onde as interferências de vibrações sejam mínimas, por form...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Weighing table, Superfície de pesagem amortecedora de vibrações, granito, W × D × H: 560×450×65 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU12567-330)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 12567-330
Descrição:   Constructed of four separate heavy-duty structural elements - two sturdy pedestal bases with non-skid rubber feet, a rigid cross-brace, and a chemical...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PALBGRW16CMP)
Fornecedor:  PALBAM CLASS
Referência do fornecedor: GRW16CMP
Descrição:   Fabrication material: stainless steel 304 with electropolished finish
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRMNPSS142)
Fornecedor:  VWR BRAND (VWR-PRODUCTS USA)
Referência do fornecedor: NPSS142
Descrição:   These heavy-duty storage cabinets feature two double-wall doors and a locking flush-mount handle to prevent unauthorised entry.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  LABCONCO
Descrição:   Armário/Armário segurança, Acid storage cabinets support fume hoods with filter panel, Protector®, Portas: 2, W × D × H: 1219×559×933 mm, 118 kg
Fornecedor:  LABCONCO
Descrição:   Armário/Armário segurança, Solvent storage cabinets support fume hoods with filter panel, Protector®, Portas: 1, right hinged, W × D × H: 610×559×933 mm, 59 kg
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima