Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "camaras-de-fluxo-laminar"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/67/18989467.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (LBCP3970421)
Fornecedor:  LABCONCO
Descrição:   Air flow cabinet, Purifier®, Verticle laminar flow cabinet, (nominal width of 101,6 mm) with UV light, protection panel and airflow monitor, Fluxo laminar: Verticais, Iluminação: Fluorescent lighting, Peso, cheio de LN2 (kg): 88
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LBCP3873029)
Fornecedor:  LABCONCO
Descrição:   Horizontal laminar flow cabinet, deep, nominal width of 6 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, EU-plug, Iluminação: Fluorescent lighting, Alimentação elétrica: 230 v, 50/60 Hz, Peso, cheio de LN2 (kg): 299 kg
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 2  de 2