Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "condutivimetros"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/37/18374037.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Medidores económicos e portáteis que medem condutividade, condutância específica, salinidade, TDS (Sólidos Soluveis Totais) e temperatura em simultâne...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Equipamento de fácil utilização, com suporte de eléctrodos articulado e caixa com grau de proteção IP 43, fornece alta resolução e exatidão para mediç...
UOM:  1 * 1 SET
Código de Artigo: (VWRU61161-362)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 61161-362
Descrição:   This meter accurately provides results in conductivity (micromhos/cm and microsiemens/cm), resistivity (megohms), and dissolved solids (parts per mill...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI663-0160)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Conductivity meter, VWR®, CO 30, Portátil, Condutividade: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 pilhas LR44, IP 67
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI663-0222)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Dois condutivímetros portáteis concebidos para diferentes aplicações. CO 300 para medições de condutividade, salinidade, TDS e temperatura e pode ser ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Equipamento portátil user friendly tem uma caixa robusta classificada como IP 67 oferece uma alta resolução e precisão para medições nas aplicações d...
UOM:  1 * 1 SET
Código de Artigo: (VWRU23226-505)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 23226-505
Descrição:   This portable meter measures the conductivity, resistivity, dissolved solids, salinity and temperature in routine analysis, quality control, and resea...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ORIOSTARA2120)
Fornecedor:  THERMO ORION
Referência do fornecedor: STARA2120
Descrição:   The Orion™ Star™ A112 conductivity benchtop meter is ideal for a wide range of applications and advanced conductivity analysis in the lab. It reliably...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima