Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "dispensadores-para-frascos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/71/18944971.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI613-5281)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Variable volume, autoclavable.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De volume variável, autoclaváveis.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Variable volume, with locking rocker switch, autoclavable.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Fornecedor:  BRAND
Descrição:   Volume fixo ou variável, ajuste analógico ou Digital Easy Calibration.
Fornecedor:  BRAND
Descrição:   De volume variável.
Fornecedor:  BRAND
Descrição:   Volume fixo ou variável, ajuste analógico ou Digital Easy Calibration.
Código de Artigo: (HIRS9342300)
Fornecedor:  HIRSCHMANN
Referência do fornecedor: 9342300
Descrição:   Volume variável, autoclavável.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima