Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "registadores-de-dados"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/99/18945099.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este registador de dados autónomo regista as leituras num cartão SD amovível. Um leitor de cartões (fornecido) liga a qualquer porta USB do computador...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  EBRO
Descrição:   Data loggers fáceis de usar com ligação USB monitorizam a temperatura e/ou humidade durante o transporte e armazenamento de bens sensíveis como medica...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   These data loggers are designed for an accurate monitoring, avoiding interuption of the cold chain process in quality control. They travel in freight ...
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   This data logger is designed for temperature, humidity and impact monitoring in the cold chain and transportation sectors. It is suitable for the food...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEST0572.6172)
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   Sensor para data logger, Probe for temperature and humidity, 12 mm, −20…+70 °C, 0 - 100 % RH
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   Estes mini registadores de dados monitorizam as condições climáticas em armazéns, escritórios e no sector de produção industrial. São colocados junto ...
Código de Artigo: (DICKTP125)
Fornecedor:  DICKSON
Descrição:   The data loggers is self-contained with high speed USB connectivity, high/low LED alarm, an internal sensor for recording air temperatures and a repla...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DICKHT300)
Fornecedor:  DICKSON
Descrição:   This HT300 waterproof bottle logger is perfectly compact for high temperature applications. This logger functions in water, fits into a jar or bottle,...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima