Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "recipientes-para-armazenamento-criogenico"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/89/18945089.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU55709-236)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 55709-236
Descrição:   The L series liquid dewars designed for efficient and safe handling of liquid nitrogen. Stores and dispenses liquid nitrogen safely. With super insula...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU55709-218)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 55709-218
Descrição:   For small to medium capacity applications, the CC series offers traditional canister-style cryogenic storage in efficient narrow neck designs.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Frasco de HDPE e tampa. Frascos inquebráveis para armazenamento a curto prazo de água gelada, gelo seco e azoto líquido.
Código de Artigo: (AIRLAGIL32)
Fornecedor:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Referência do fornecedor: AGIL32
Descrição:   Recipientes Dewar, de aço inoxidável. Para todas as aplicações, abrangendo uma ampla gama de temperaturas, de -200 a +200 °C.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Referência do fornecedor: 1196
Descrição:   De vidro borossilicato espelhado 3.3, tampa de alumínio estruturado. Para regulação da temperatura de balões de fundo redondo, arrefecimento de pequen...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descrição:   Recipiente para armazenamento criogénico, Bio-Cane®, Material: Alumínio, Ø (mm) exterior: 464, Altura total (mm): 676
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6