Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
colorimetros
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/54/18945054.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  TINTOMETER
Descrição:   Disponíveis para a maioria das escalas de cor mais utilizadas, estes kits permitem obter facilmente toda a gama de equipamentos necessários. Cada sist...
Fornecedor:  TINTOMETER GMBH
Referência do fornecedor: 142000
Descrição:   O sistema de comparação 2000+ é um sistema colorimétrico preciso e de uso geral para testes de água. Trata-se de um aparelho de alta qualidade, q...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TINTOMETER
Referência do fornecedor: 180000
Descrição:   The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TINTOMETER
Referência do fornecedor: 400300
Descrição:   The RT300, RT400 and RT500 are versatile, portable spectrophotometers in a choice of diffuse/8° sphere or 0/45° optical geometry that are designed to ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LOVI214025)
Fornecedor:  TINTOMETER GMBH
Referência do fornecedor: 214025
Descrição:   O MD 610 combina a mobilidade de um fotómetro portátil com as características de um fotómetro de laboratório. Este equipamento tem mais de 120 métodos...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 5870042
Descrição:   Rugged and reliable wavelength-specific filter photometer.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6