Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
cadeiras
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/53/20236853.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Todas as cadeiras e bancos estão disponíveis com uma base em estrela, feita de tubos de aço seccionais e de resistência elevada, sendo particularmente...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Todas as cadeiras e bancos estão disponíveis com uma base em estrela feita em alumínio fundido sob pressão.
Código de Artigo: (VWRU80086-420)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 80086-420
Descrição:   Black cloth or vinyl upholstered chairs feature a 660 mm diameter composite base with casters, pneumatic seat-height adjustment, backrest tilt, contou...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89178-279)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89178-279
Descrição:   This royal blue vinyl chair features a adjustable-height armrests constructed of self-skinned urethane, as well as a composite base with casters, cont...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BIMO9145-2571)
Fornecedor:  bimos
Referência do fornecedor: 9145-2571
Descrição:   In order to create “clean” or “sterile” rooms, measures have to be implemented to prevent products and processes from becoming contaminated. This is a...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  bimos
Referência do fornecedor: 9561-2000-3277
Descrição:   High seat with mounting aid and glides. Neon supports the forward-leaning sitting position that is often necessary in lab work. Its modern design matc...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6