Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
centrifugas
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/32/18374032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU82013-822)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 82013-822
Descrição:   Rotor, VWR®, Fixed-angle rotor for 6× 50 ml tubes, Para: VWR® Clinical 200
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These universal table-top centrifuges are ideal for use with all blood collection tubes and microplates.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Designed for ease of use, this large-capacity centrifuge is ideal for clinical lab and research environments.
Código de Artigo: (VWRU10799-172)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 10799-172
Descrição:   Rotor, 24-place microtube rotor, 40°, 15000 min-1, 21382 ×g, Para: MIKRO 200 / 200 R
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A centrífuga de placas de PCR é uma centrífuga de tamanho individual concebida para placas de PCR.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Rotor, VWR®, High-speed fixed-angle rotor for 24×1,5/2 ml tubes, for Symphony 4417/R
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These compact microcentrifuges are ideal for DNA, RNA, and temperature-sensitive samples.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas centrífugas de bancada são ideais para investigação e aplicações clínicas, indústrias farmacêuticas e biotecnológicas, bem como para investigaçã...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 36
  1  2  3  4  5  Próxima