Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "blocos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/51/18944951.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Bloco de aquecimento, blocos, Single block, 6×26,2 mm Ø holes, Para: Tubes, 25 mm, with round bottom, Profundidade: 48,4 mm
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Referência do fornecedor: QB-10
Descrição:   Os blocos Grant têm 63 mm de profundidade, o que garante um controlo preciso da temperatura para as aplicações de tubos de ensaio.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ENVXC8000)
Fornecedor:  ENVIRONMENTAL EXPRESS
Referência do fornecedor: C8000
Descrição:   The SimpleDist® micro heating block is made up of PTFE-coated graphite enclosed in a durable Kydex® housing.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3