Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "blocos-de-aquecimento"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/50/18944950.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Desenvolvidos para aplicações que necessitem de resultados reprodutíveis e grande estabilidade térmica. Estas unidades multiusos são ideais para incub...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os blocos de aquecimento seco Advanced com tampa aquecida foram concebidos para aplicações que necessitam de resultados reprodutíveis e grande estabil...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Referência do fornecedor: QBD2L
Descrição:   Blocos de aquecimento digitais compactos com modelos à escolha para 1 ou 2 ou 4 blocos intercambiáveis. As unidades possuem um display LED da temperat...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Bloco de aquecimento, blocos, Single block, 20×12,7 mm Ø holes, Para: Vials, 12 mm, Profundidade: 30 mm
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Digital block heaters which hold from one up to four aluminum blocks, provide precise temperature control in small vessels. The PT1000 temperature sen...
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Referência do fornecedor: QB-10
Descrição:   Os blocos Grant têm 63 mm de profundidade, o que garante um controlo preciso da temperatura para as aplicações de tubos de ensaio.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  2MAG
Referência do fornecedor: 63250
Descrição:   Ideal para medição, teste e controlo de qualidade de viscosidades. As unidades possuem um display digital auto-explicativo com definições da velocidad...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Referência do fornecedor: PCH-1
Descrição:   Os blocos de aquecimento/refrigeradores da Grant Bio são compactos, flexíveis e fáceis de usar– são ideais para o aquecimento e arrefecimento rápido d...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima