Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "toalhetes"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/28/18990028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU95057-860)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 95057-860
Descrição:   Designed to soak up liquids, oils, and common solvents, abosorbent pads provide an excellent alternative to paper towels and gauze.
UOM:  1 * 600 unid.
Código de Artigo: (CONTVKSPONGE-1_U)
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: VKSPONGE-1_U
Descrição:   A esponja VertiKlean é uma esponja de laboratório descartável. É constituída pelo material de limpeza Polynit que foi laminado até se obter uma espuma...
UOM:  1 * 8 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Concebidos para a limpeza de câmaras de fluxo laminar, superfícies em salas limpas, recipientes de quartzo e equipamento geral.
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Toalhetes absorventes, macios, espessos e com baixo nível de fibras. Para utilização em várias tarefas simples no laboratório, indústria electrónica e...
Código de Artigo: (VWRI115-0597)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Toalhetes duráveis e não tecidos, com 46 % de poliéster e 54% de celulose.
UOM:  1 * 300 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Concebidos para a limpeza de câmaras de fluxo laminar, superfícies em salas limpas, recipientes de quartzo e equipamento geral. Adequados para as indú...
Código de Artigo: (VWRU414004-514)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 414004-514
Descrição:   This wipe is made from a hydroentangled blend (45% polyester and 55% cellulose) that combines the strength and cleanliness of synthetic polyester with...
UOM:  1 * 3.000 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ideais para a limpeza de superfícies rugosas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para usar em superfícies delicadas. Utilize estes toalhete...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 51
  1  2  3  4  5  6  7  Próxima