Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "frascos-de-cintilacao"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU66022-263)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 66022-263
Descrição:   Polyethylene meets rigid specifications for low background counts, resulting in a container especially suitable for low activity counting.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These scintillation vials made from borosilicate glass fit all standard counting equipment for liquid scintillation systems.
Código de Artigo: (LSUK227180)
Fornecedor:  SciLabware
Referência do fornecedor: 227180
Descrição:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  DWK LIFE SCIENCES GMBH
Descrição:   Frasco de cintilação, Vidro borossilicato, PP closure, 22 mm, foamed PE liner, 20 ml, Ø×A: 28×61 mm
Código de Artigo: (CRMA20-EPSVCA)
Fornecedor:  CHROMACOL
Referência do fornecedor: 20-EPSVCA
Descrição:   Estes frascos de cintilação oferecem menos radiação de fundo na contagem e beneficiam de uma alta transparência ótica. A radiação de fundo típica é de...
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  DWK LIFE SCIENCES GMBH
Descrição:   Frascos de cintilação em HDPE disponível com tampa de rosca incluída ou separada, em PP ou PE e com material de revestimento diferente dependendo da a...
Código de Artigo: (KART933)
Fornecedor:  KARTELL
Referência do fornecedor: 933
Descrição:   Compatíveis com todos os contadores por cintilação. Uma tampa roscada especial garante um manuseamento à prova de fugas. De HDPE.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  STERILIN
Descrição:   Frasco de cintilação, Sterilin®, PP/PE, With cap, 20 ml, Ø×A: 26,5×60 mm
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima