Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "frascos-para-amostras"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/68/18374068.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vials roscados em vidro âmbar/transparente da 1.ª classe hidrolítica, para o armazenamento de amostras. Uma vasta gama de tampas roscadas sem orifício...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These general-purpose vials with screw cap are made from borosilicate glass. They are available in either a short form or capsule style. The cap on th...
Fornecedor:  CHROMACOL
Descrição:   Storage vials made from borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass.
Código de Artigo: (CRMA40-TOCSV-20)
Fornecedor:  CHROMACOL
Referência do fornecedor: 40-TOCSV-20
Descrição:   Frasco para amostras, Chromacol™, Vidro, Clear glass, 40 ml, Ø×A: 28×96 mm
UOM:  1 * 72 unid.
Fornecedor:  CSP TECHNOLOGIES
Referência do fornecedor: 030820760000CN
Descrição:   Tubos de amostras descartáveis e asséticos para colheita de amostras de leite e de laticínios em explorações agropecuárias, colheita de amostras veter...
UOM:  1 * 120 unid.
Código de Artigo: (CAPI0306511900CUCN)
Fornecedor:  CSP TECHNOLOGIES
Referência do fornecedor: 0306511900CUCN
Descrição:   Os recipientes de custódia exclusivos possuem um bloqueio de corrente irreversível e unidirecional que tranca o recipiente assim que este é fechado. P...
UOM:  1 * 90 unid.
Código de Artigo: (VITL104597)
Fornecedor:  VITLAB
Referência do fornecedor: 104597
Descrição:   These sample vials are made of PFA and have a conical interior and raised graduation (5 ml subdivisions).
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  EP SCIENTIFIC
Descrição:   Clear or amber sample vials made from borosilicate glass.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima